Documents
R360392
N-BENZYL-2-OXO-2-((2Z)-2-{2-OXO-1-[2-OXO-2-(3-TOLUIDINO)ETHYL]-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE}HYDRAZINO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.504
Numéro MDL:
Autres remarques