Principaux documents
R358223
5-CHLORO-N-(2-CHLORO-4-NITRO-PHENYL)-2-METHOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
R358223-25MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
R358223-25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.153
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025