Documents
R347442
5-(4-METHOXY-BENZYLIDENE)-3-(2-METHOXY-PHENYL)-2-THIOXO-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.453
Numéro MDL:
Autres remarques