Principaux documents
R339571
2-(4-TERT-BUTYLBENZOYL)-N-(2-METHYL-2-PROPENYL)HYDRAZINECARBOTHIOAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H23N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.445
Numéro MDL:
Autres remarques