Principaux documents
R337749
3-METHYL-8-PENTYLSULFANYL-7-PROPYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H22N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.421
Numéro MDL:
Autres remarques