Principaux documents
R329487
9-OXO-9H-FLUORENE-2,7-DISULFONIC ACID BIS-METHYLAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N2O5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.417
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025