Principaux documents
R310409
ACID BLUE A
AldrichCPR
R310409-250MG
160,00 €
160,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R310409-250MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H16N3Na3O10S3
Poids moléculaire :
695.593
Numéro MDL:
160,00 €