Principaux documents
R306509
5-(2-FLUORO-4-METHYL-PENTYL)-1H-PYRIMIDIN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H15FN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.242
Numéro MDL:
Autres remarques