Principaux documents
R306398
(2-OXO-BENZOTHIAZOL-3-YL)-ACETIC ACID 2-OXO-1,2-DIPHENYL-ETHYL ESTER
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.46
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025