Principaux documents
R291455
1-(3-TRIFLUOROMETHYL-PHENYL)-3-(2,3,4-TRIMETHOXY-BENZOYL)-THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17F3N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.406
Numéro MDL:
Autres remarques