Principaux documents
R288101
5-PREGNENE-3-BETA,20-BETA-DIOL
AldrichCPR
R288101-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025
Changer de vue
R288101-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H34O2
Poids moléculaire :
318.504
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le12 mai 2025