Documents
R279927
8-AZEPAN-1-YL-7-(2-HO-3-PHENOXY-PROPYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H27N5O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.48
Numéro MDL:
Autres remarques