Principaux documents
R263710
1-[2-(4-BROMOANILINO)-2-OXOETHYL]-4-AZA-1-AZONIABICYCLO[2.2.2]OCTANE 2-AMINO-5-NITROBENZENESULFONATE
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H24BrN5O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.412
Numéro MDL:
29,00 €