Principaux documents
R256579
2-BENZYLAMINO-N-(4-BUTYL-PHENYL)-2-THIOXO-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.464
Numéro MDL:
Autres remarques