Principaux documents
R244228
3-ALLYL-2,3-DIHYDRO-BENZOTHIAZOLE
AldrichCPR
R244228-50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R244228-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.27
Numéro MDL:
29,00 €