Principaux documents
R235598
4-METHYL-N-NAPHTHALEN-2-YL-BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Changer de vue
10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.379
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025