R231843
(5-CHLORO-2-ISOPROPOXY-PHENYL)-(4-ME-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H22Cl2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.261
Numéro MDL:
Autres remarques