R231134
(5-CL-2-METHYLSULFANYL-PHENYL)-(4-ME-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H18Cl2N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.271
Numéro MDL:
Autres remarques