Principaux documents
R230847
N-CYCLOHEXYL-2-METHYL-3,5-DINITRO-BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H17N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.309
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le20 mai 2025