Principaux documents
R225827
8-DIETHYLAMINO-7-HEXYL-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H27N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.426
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025