Principaux documents
R212903
(22E)-5-ALPHA-ERGOSTA-7,22-DIEN-3-ONE
AldrichCPR
1MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Changer de vue
1MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C28H44O
Poids moléculaire :
396.662
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025