Principaux documents
R171883
6-(MORPHOLIN-4-YL-(3,4,5-TRIMETHOXY-PHENYL)-METHYL)-BENZO(1,3)DIOXOL-5-OL
AldrichCPR
25MG
160,00 €
160,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
25MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H25NO7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.436
Numéro MDL:
160,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025