Documents
R163880
(2-OXOPROPANE-1,3-DIYL)BIS(TRIPHENYLPHOSPHONIUM) BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C39H34Br2OP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
740.461
Numéro MDL:
Autres remarques