Principaux documents
R158275
3-(3-(2-IODO-ACETAMIDO)-PROPYL-CARBAMOYL)-PROXYL, FREE RADICAL
AldrichCPR
R158275-1MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R158275-1MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H26IN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
411.286
Numéro MDL:
29,00 €