Principaux documents
R157341
RESORCINOL SULFOXIDE
AldrichCPR
R157341-1G
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R157341-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H10O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.274
Numéro MDL:
110,00 €