Principaux documents
R156930
2',4'-DIMETHOXY-3'-METHYL-ACETOPHENONE
AldrichCPR
R156930-1MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R156930-1MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.232
Numéro MDL:
29,00 €