Principaux documents
R153370
4,5,6,7-TETRACHLORO-3A,4,7,7A-TETRAHYDRO-1H-4,7-METHANO-INDEN-8-ONE
AldrichCPR
25MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025
Changer de vue
25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H6Cl4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.971
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le31 mai 2025