Principaux documents
R149276
4-(((5-BROMO-2-THIENYL)METHYLENE)AMINO)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H9BrN4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.275
Numéro MDL:
Autres remarques