Documents
R148652
3-[(Z)-(3-CYCLOHEXYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-{[3-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PROPYL]AMINO}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26N6O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.642
Numéro MDL:
Autres remarques