Principaux documents
R148253
1-[4-(3,4-DICHLOROBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21Cl2N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
450.374
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.