Documents
R147613
[2-((E)-{[3-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.498
Numéro MDL:
Autres remarques