Principaux documents
R140511
5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-{[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16Cl2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.324
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.