Principaux documents
R139041
4-({(E)-[3-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.505
Numéro MDL:
Autres remarques