Principaux documents
R132268
3-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLAMINO)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.193
Numéro MDL:
Autres remarques