Principaux documents
R131849
3-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-2-CYANOACRYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H8ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.644
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.