Principaux documents
R131687
N-BENZYL-2-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
R131687-50MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R131687-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.293
Numéro MDL:
158,00 €