Principaux documents
R130044
N-(3-BROMO-2-METHYLPHENYL)-2-CHLOROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11BrClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.607
Numéro MDL:
Autres remarques