Principaux documents
R128562
(1,1'-BIPHENYL)-3,3',4,4'-TETRAMINE TETRAHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
R128562-50MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R128562-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H18Cl4N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.116
Numéro MDL:
110,00 €