R123609
2-METHOXY-4-[(E)-({OXO[2-(4-TOLUIDINOCARBONYL)ANILINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H25ClN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
585.021
Numéro MDL:
Autres remarques