Principaux documents
R121215
N-{4-[((2E)-2-{2-[(4-BROMOBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22BrN3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.462
Numéro MDL:
Autres remarques