Principaux documents
R120995
[4-((E)-{[{2-[(4-CHLOROANILINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
R120995-10MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R120995-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.895
Numéro MDL:
110,00 €