Principaux documents
R117382
4-(2-(((3-CHLOROBENZOYL)AMINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.897
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.