Principaux documents
R110957
4-(((2-BROMO-4-METHYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14BrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.198
Numéro MDL:
Autres remarques