Principaux documents
R110388
3-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)-N-(2-METHOXY-4-NITROPHENYL)ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.354
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.