Documents
R110299
ETHYL 2-(((4-TERT-BUTYLPHENOXY)ACETYL)AMINO)-4,5-DIMETHYL-3-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H27NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.518
Numéro MDL:
Autres remarques