Principaux documents
R109304
N-(2-BROMO-4-METHYLPHENYL)-4-PHENOXYBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.243
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.