Key Documents
R107441
N'-[(E)-(4-CHLORO-3-NITROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18Cl2N6O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.419
Numéro MDL:
Autres remarques