Documents
R107298
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2E)-3-(2-FURYL)-2-METHYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22ClN5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
508.003
Numéro MDL:
Autres remarques