Principaux documents
R104965
2-ETHOXYETHYL 3-((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.801
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.