Documents
R103586
3-((2-FLUOROBENZYL)OXY)-4-METHYL-6H-BENZO(C)CHROMEN-6-ONE HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17FO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.366
Numéro MDL:
Autres remarques